Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraphenylboron sodium |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Farveløs til hvid |
| Fysisk form | Granular Crystalline Powder |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | (C6H5)4BNa |
| Merck Index | 15,8818 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 50 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i acetone, let opløselig i ether og kloroform, praktisk talt uopløselig i petroleumsether |
| Formel vægt | 342.21 |
| Grad | ACS-reagens |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetraphenylboron sodium
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .