Få mere at vide
Tetraphenylboronnatrium, 99,5%
Artikelnummer. 10725631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10725631 100 g Glasflaske 100g
10205430 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10725631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138521000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tetraphenylboronnatrium, 99,5%, C24H20BNa, CAS-nummer-143-66-8, borat 1-, tetraphenyl-, natrium, dotitkalibor, kalibor, kalignost, kariporu k, natriumtetraphenylborat, natriumtetraphenylborat 1-, natriumtetraphenylborid, natriumtetraphenylboron, tetraphenylbor, 100g CAS: 143-66-8 | C24H20BNa | 342,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-66-8
Molekylær formel C24H20BNa
Molekylvægt (g/mol) 342.22
MDL nummer MFCD00011494
InChI nøgle HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
IUPAC navn natrium;tetraphenylboranuid
SMIL [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraphenylboron sodium
Navn note P.A.
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Farveløs
Tab ved tørring 0,5 % maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4 % min. (Total base)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)4BNa
Mængde 100 g
Merck Index 15, 8818
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i acetone, let opløselig i ether og kloroform, praktisk talt uopløselig i petroleumsether
Formel vægt 342.21
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraphenylboron sodium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.