Få mere at vide
Tetraphenyl-d20-tin, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraphenylstannane-d20 |
| CAS | 358731-93-8 |
| Molekylær formel | C24 D20 Sn |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Stannane, tetra(phenyl-d5)- (9 CI), Tetra(phenyl-d5)stannane, Tetraphenyltin-D20, Tetraphenylstannane-d20, Tetraphenyl-d20-tin |
| InChI formel | InChI=1 S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5 H;/i4*1 D,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])[Sn](c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])(c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H])c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4[2 H] |
| IUPAC navn | tetrakis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.249 |
| Formel vægt | 448.184 g/mol |
| Vis mere |