Få mere at vide
Tetraoctyltin, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 3590-84-9 |
| Tæthed | 0.98 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 268°C/13 hPa |
| Molekylær formel | [CH3(CH2)7]4Sn |
| MDL nummer | MFCD00027322 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl, Tetraoctyltin |
| Molekylvægt (g/mol) | 571.59 |
| Grad | Research |