Få mere at vide
Tetraoctyltin (>85%), TRC
Artikelnummer. 30006574
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006574 25 mL
30005825 50 mL
17931345 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT31045325ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3590-84-9
Molekylær formel C32 H68 Sn
Molekylvægt (g/mol) 571.59
Synonym Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI), Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tetraoctyltin
IUPAC navn tetraoctylstannane
SMIL CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraoctyltin
Renhedsgrad noter GC
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
Formel vægt 572.4343
Procent renhed >95%