Få mere at vide
Tetraoctyltin 1000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322903
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30322903 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30322903 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV17414750DI1000
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraoctyltin
CAS 3590-84-9
Analyt- eller komponentnavne Tetraoctyltin
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C32 H68 Sn
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI)
InChI formel InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
SMIL CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC navn tetraoctylstannane
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Molekylvægt (g/mol) 571.59
Mængde 5 ml
Formel vægt 572,4343 g/mol