Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tetranitro blå tetrazoliumchlorid, 97%
Artikelnummer. 15453739
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453739 100 mg 100mg
15443739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453739 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61080.MC
Request Bulk or Custom Format
Redox indikator for enzymer
Redox indikator for enzymer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1184-43-6
Molekylær formel C40H28Cl2N12O10
Molekylvægt (g/mol) 907.64
MDL nummer MFCD00036338
InChI nøgle VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym TNBT
PubChem CID 129893520
SMIL [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetranitro blue tetrazolium chloride
Beilstein 3897475
IUPAC navn 2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ5,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,razolyl)-3H-1,r2-t-1,2-1,2- dichlorid
Formel vægt 999.78
Procent renhed 97%
Farve Gul
Mængde 100 mg
Fysisk form Pulver