Få mere at vide
Tetraniliprole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319748
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319748 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319748 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17414700AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraniliprole
CAS 1229654-66-3
Analyt- eller komponentnavne Tetraniliprole
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C22 H16 Cl F3 N10 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-(3-Chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-(3-Chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C22H16ClF3N10O2/c1-11-6-12(9-27)7-14(19(37)28-2)17(11)30-20(38)16-8-13(10-35-33-21(31-34-35)22(24,25)26)32-36(16)18-15(23)4-3-5-29-18/h3-8H,10H2,1-2H3,(H,28,37)(H,30,38)
SMIL CNC(=O)c1cc(cc(C)c1NC(=O)c2cc(Cn3nnc(n3)C(F)(F)F)nn2c4ncccc4Cl)C#N
IUPAC navn 2-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-5-[[5-(trifluoromethyl)tetrazol-2-yl]methyl]pyrazole-3-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 544.8764
Mængde 1 ml
Formel vægt 544.1098 g/mol