missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrandrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrandrine |
| CAS | 518-34-3 |
| Molekylær formel | C38 H42 N2 O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 16H-1,24:6,9-Dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline','3,4,4a,5,16a,17,18,19-octahydro-12,21,22,26-tetramethoxy-4,17-dimethyl-','(4aS,16aS)-, Berbaman','6,6',7,12-tetramethoxy-2,2'-dimethyl-','(1beta)-, Tetrandrine (6CI,7CI,8CI), (+)-Tetrandrine, (S,S)-Tetrandrine, 16H-1,24:6,9-Dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline','3,4,4a,5,16a,17,18,19-octahydro-12,21,22,26-tetramethoxy-4,17-dimethyl-','[4aS-(4aR*,16aR*)]-, Fanchinine, Hanfangchin A, NSC 77037, S,S-(+)-Tetrandrine, Sinomenine A, TTD, Tetrandrin, d-Tetrandrine |
| InChI formel | InChI=1S/C38H42N2O6/c1-39-15-13-25-20-32(42-4)34-22-28(25)29(39)17-23-7-10-27(11-8-23)45-33-19-24(9-12-31(33)41-3)18-30-36-26(14-16-40(30)2)21-35(43-5)37(44-6)38(36)46-34/h7-12,19-22,29-30H,13-18H2,1-6H3/t29-,30-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(OC)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc1c2)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c34 |
| Molekylvægt (g/mol) | 622.75 |
| Formel vægt | 622.3043 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?