Få mere at vide
Tetrandrine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17750659 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17750659 1 g
1 options
Artikelnummer. 17750659 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469550010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrandrine
CAS 518-34-3
Synonym (1β)-6,6',7,12-tetramethoxy-2,2'-dimethylberbaman
Mængde 1 g
Opløselighed uopløselig vandig opløsning: opløselig i ether; uopløseligt i petroleumsether
Smeltepunkt 221 °C til 225 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C38H42N206
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til gul til beige
Renhed ≥97,5 %