Få mere at vide
Tetrandrine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16456316 100 mg
16479855 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16456316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13764
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tetrandrine (NSC-77037; d-Tetrandrine) is a bis-benzyl-isoquinoline alkaloid, which inhibits voltage-gated Ca2+ current (ICa) and Ca2+-activated K+ current.
Tetrandrine (NSC-77037
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrandrine
CAS 518-34-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C38H42N2O6
Mængde 100 mg
Synonym NSC-77037 d-Tetrandrine
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (8.03 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL COC1=CC(CCN(C)[C@@]2([H])CC3=CC(O4)=C(OC)C=C3)=C2C(OC5=C(OC)C=C6C([C@]([H])(CC7=CC=C4C=C7)N(C)CC6)=C5)=C1OC
Molekylvægt (g/mol) 622.75
Formel vægt 622.75
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death