Få mere at vide
Tetramisole Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30180114
Skift visning
Mængde:
50 mg
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180114 50 mg
30179730 5 g
30180011 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30568050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5086-74-8
Molekylær formel C11 H12 N2 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 240.75
Synonym Tetramisole hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (±)- (8CI), (±)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, (±)-Tetramisole hydrochloride, 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Anthelvet, Citarin, Concurat, Curaminth, DL-Tetramisole hydrochloride, McN JR 8299, NSC 170985, NSC 215179, Nilverm, Nilverom, R 8299, RP 16535, Ripercol, Tetraamisol hydrochloride, Verminject
IUPAC navn 6-phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole;hydrochloride
SMIL Cl.C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramisole hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
Formel vægt 240.0488
Procent renhed >95%