Få mere at vide
Tetramisole hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
16470376 2 g
1 options
Artikelnummer. 16470376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1194
MedChemExpress Tetramisole hydrochloride is an inhibitor of alkaline phosphatases, is a high purity antiparasitic.
Tetramisole hydrochloride is an inhibitor of alkaline phosphatases, is a high purity antiparasitic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramisole hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 5086-74-8
Farve White
Mængde 2 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H13ClN2S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (±)-Tetramisole hydrochloride DL-Tetramisole hydrochloride R-829
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (415.37 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (41.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H]Cl.C12=NC(C3=CC=CC=C3)CN1CCS2
Molekylvægt (g/mol) 240.75
Formel vægt 240.75
Procent renhed 99.79%