missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetramisole Hydrochloride, LoGiCal

Artikelnummer. 30459160
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459160 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459160 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0703.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Tetramisole hydrochloride
CAS 5086-74-8
Analyt- eller komponentnavne Tetramisole hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H12 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tetramisole Hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (+/-)- (8CI), (+/-)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, (+/-)-Tetramisole hydrochloride, 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Anthelvet, Citarin, Concurat, Curaminth, DL-Tetramisole hydrochloride, McN JR 8299, NSC 170985, NSC 215179, Nilverm, Nilverom, R 8299, RP 16535, Ripercol, Tetraamisol hydrochloride, Verminject
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
IUPAC navn 6-phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 240.75
Mængde 10 mg
Formel vægt 240.0488 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.