Få mere at vide
Tetramisole hydrochloride, 99.6%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468251 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11468251 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11468251 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215211910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 83-67-0
Molekylær formel C7H8N4O2
Molekylvægt (g/mol) 180.167
InChI nøgle YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
IUPAC navn 3,7-dimethylpurin-2,6-dion
SMIL CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramisole Hydrochloride
Analyseprocentområde 0.996
Mængde 10 g
Formel vægt 240.8
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i