Få mere at vide
Tetramethylurea, 99%
Product Code. 11437757
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11437757 250 g 250g
11427757 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11437757 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16295.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Add to basket
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116,164 g/mol
Tetramethylurinstof anvendes som opløsningsmiddel i farvestofindustrien, i kondensationsreaktion og mellemprodukter i overfladeaktivt stof. Det bruges til basekatalyseret isomerisering og alkyleringshydrocyanering på grund af dets lave permittivitet. Det reagerer med oxalylchlorid for at fremstille tetramethylchlorformamidiniumchlorid, som bruges til omdannelse af carboxylsyrer og dialkylphosphater til henholdsvis anhydrider og pyrophosphater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethylurinstof anvendes som opløsningsmiddel i farvestofindustrien, i kondensationsreaktion og mellemprodukter i overfladeaktivt stof. Det bruges til basekatalyseret isomerisering og alkyleringshydrocyanering på grund af dets lave permittivitet. Det reagerer med oxalylchlorid for at fremstille tetramethylchlorformamidiniumchlorid, som bruges til omdannelse af carboxylsyrer og dialkylphosphater til henholdsvis anhydrider og pyrophosphater.
Opløselighed Blandbar med
vand.Blandbar med vand, petroleumsether og almindelige opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 632-22-4
Molekylær formel C5H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 116.164
MDL nummer MFCD00008319
InChI nøgle AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethylurinstof
SMIL CN(C)C(=O)N(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetramethylurea
Smeltepunkt -1 °C
Tæthed 0.969
Kogepunkt 176 °C til 178 °C
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Lugt Mild
Lineær formel (CH3)2NCON(CH3)2
Brydningsindeks 1.4506
Mængde 250 g
Beilstein 773898
Merck Index 14,9230
Opløselighedsinformation Blandet med vand; Blandet med vand, petroleumsether og almindelige opløsningsmidler.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetramethylurea
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylurea