Få mere at vide
Tetramethylurea, 99%
Artikelnummer. 11427757
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427757 50 g 50g
11437757 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11427757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16295.18
Request Bulk or Custom Format
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.164 g/mol
Tetramethylurinstof anvendes som opløsningsmiddel i farvestofindustrien, i kondensationsreaktion og mellemprodukter i overfladeaktivt stof. Det bruges til basekatalyseret isomerisering og alkyleringshydrocyanering på grund af dets lave permittivitet. Det reagerer med oxalylchlorid for at fremstille tetramethylchlorformamidiniumchlorid, som bruges til omdannelse af carboxylsyrer og dialkylphosphater til henholdsvis anhydrider og pyrophosphater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethylurinstof anvendes som opløsningsmiddel i farvestofindustrien, i kondensationsreaktion og mellemprodukter i overfladeaktivt stof. Det bruges til basekatalyseret isomerisering og alkyleringshydrocyanering på grund af dets lave permittivitet. Det reagerer med oxalylchlorid for at fremstille tetramethylchlorformamidiniumchlorid, som bruges til omdannelse af carboxylsyrer og dialkylphosphater til henholdsvis anhydrider og pyrophosphater.
Opløselighed Blandbar med
vand.Blandbar med vand, petroleumsether og almindelige opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 632-22-4
Molekylær formel C5H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 116.164
MDL nummer MFCD00008319
InChI nøgle AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethylurinstof
SMIL CN(C)C(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylurea
Smeltepunkt -1°C
Tæthed 0.969
Kogepunkt 176°C to 178°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Lugt Mild
Lineær formel (CH3)2NCON(CH3)2
Brydningsindeks 1.4506
Mængde 50 g
Beilstein 773898
Merck Index 14,9230
Opløselighedsinformation Miscible with water;Miscible with water,petroleum ether and common solvents.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylurea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylurea