Få mere at vide
Tetramethyltin, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 594-27-4 |
| Smeltepunkt | -54°C |
| Tæthed | 1.29 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 74°C to 75°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | Sn(CH3)4 |
| MDL nummer | MFCD00008278 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | Tetramethyltin, Tetramethylstannane, Tin tetramethyl, Tetramethyltin |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.85 |
| Grad | Research |