Få mere at vide
Tetramethyltin, 98%
Artikelnummer. 11344839
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344839 10 g 10g
11354839 2 g 2g
11334839 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071145.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 594-27-4 | C4H12Sn | 178.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-27-4
Molekylær formel C4H12Sn
Molekylvægt (g/mol) 178.85
MDL nummer MFCD00008278
InChI nøgle VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
PubChem CID 11661
ChEBI CHEBI:30420
IUPAC navn tetramethylstannan
SMIL C[Sn](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethyltin
Smeltepunkt -54°C
Tæthed 1.291 g/mL
Kogepunkt 74°C to 75°C
Flammepunkt −12°C (9°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.441
Mængde 10 g
FN nummer UN3384
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in organic solvents
Formel vægt 178.83
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.