Få mere at vide
Tetramethylthiuram monosulfid, 97%
Artikelnummer. 11433487
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433487 100 g 100g
11423487 25 g 25g
11443487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17259.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 97-74-5 | C6H12N2S3 | 208,356 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-74-5
Molekylær formel C6H12N2S3
Molekylvægt (g/mol) 208.356
MDL nummer MFCD00014870
InChI nøgle REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylthiuram monosulfide, bis dimethylthiocarbamoyl sulfide, monothiuram, unads, mono-thiurad, tmtm, thiuram mm, aceto tmtm, cyuram ms, ekagom tm
PubChem CID 7347
IUPAC navn dimethylcarbamothioyl N,N-dimethylcarbamodithioat
SMIL CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylthiuram monosulfide
Smeltepunkt 106 °C til 110 °C
Tæthed 1.37
Mængde 100 g
Beilstein 1775650
Formel vægt 208.37
Procent renhed 97%