Få mere at vide
Tetramethylthiuramdisulfid, 97 %
Artikelnummer. 10563301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563301 1 kg Plastflaske 1kg
10113380 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 DKK
    745.65 DKK / 1kg
    Spare 104.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 137-26-8 | C6H12N2S4 | 240,416 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-26-8
Molekylær formel C6H12N2S4
Molekylvægt (g/mol) 240.416
MDL nummer MFCD00008325
InChI nøgle KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
PubChem CID 5455
ChEBI CHEBI:9495
IUPAC navn dimethylcarbamothioylsulfanyl N,N-dimethylcarbamodithioat
SMIL CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylthiuram disulfide
Navn note 97%
Smeltepunkt >142 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Lineær formel [(CH3)2NCS2]2
Mængde 1 kg
Beilstein 04, 76
Merck Index 15, 9525
Formel vægt 240.41
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylthiuram disulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.