Få mere at vide
Tetramethylthiourea, TRC
Artikelnummer. 30456650
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30456650 50 g
1 options
Artikelnummer. 30456650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88970550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylthiourea
CAS 2782-91-4
Molekylær formel C5H12N2S
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H12N2S/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
SMIL CN(C)C(=S)N(C)C
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 132.23
Formel vægt 132.0721