missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetramethylsilane, for the calibration of NMR spectra for NMR spectroscopy, MagniSolv™, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15893871
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15893871 100 mL Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15893871 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1081830100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For NMR Spectroscopy

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetramethylsilane
Fysisk form Liquid
Lugt Characteristic
Emballage Glass Bottle
Damptryk 750 hPa at 20°C (68°F)
Mængde 100 mL
CAS 75-76-3
Molekylær formel C4H12Si
MDL nummer MFCD00008274
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
InChI nøgle CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C
IUPAC navn tetramethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 88.23
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Formel vægt 88.23
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.