Få mere at vide
Tetramethylsilane-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylsilane-D12 |
| CAS | 18145-38-5 |
| Molekylær formel | C4D12Si |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Tetra(methyl-d3)silane, Tetrakis(trideuteromethyl)silane, Tetramethylsilane-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | tetrakis(methyl-d3)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.3 |
| Formel vægt | 100.15 |