Få mere at vide
Tetramethylsilan-d12, TRC
Artikelnummer. 30423182
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30423182 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30423182 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3029095MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylsilane-D12
CAS 18145-38-5
Molekylær formel C4D12Si
Mængde 5 mg
Synonym Tetra(methyl-d3)silane, Tetrakis(trideuteromethyl)silane, Tetramethylsilane-d12
InChI formel InChI=1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn tetrakis(methyl-d3)silan
Molekylvægt (g/mol) 100.3
Formel vægt 100.15