Få mere at vide
Tetramethylsilan, ACS-reagens, NMR-kvalitet
Artikelnummer. 11917303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11917303 25 g Glasflaske 25g
11926161 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11917303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 DKK
    306.65 DKK / 25g
    Spare 69.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-76-3
Molekylær formel C4H12Si
Molekylvægt (g/mol) 88.23
MDL nummer MFCD00008274
InChI nøgle CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC navn tetramethylsilan
SMIL C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylsilane
Smeltepunkt -99 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6400g/mL
Kogepunkt 26 °C til 28 °C
Flammepunkt -27 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel Si(CH3)4
Brydningsindeks 1.3585
Mængde 25 g
Merck Index 15,9377
Specifik vægtfylde 0.64
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,02 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 88.22
Grad ACS-reagens
Fysisk form Væske