Få mere at vide
Tetramethylsilan, 99%
Artikelnummer. 10338770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338770 100 mL Glasflaske 100ml
10073230 500 mL Glasflaske -
10308953 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10338770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268861000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-76-3
Molekylær formel C4H12Si
Molekylvægt (g/mol) 88.23
MDL nummer MFCD00008274
InChI nøgle CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC navn tetramethylsilan
SMIL C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylsilane
Navn note 99%
Smeltepunkt -99.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6400g/mL
Kogepunkt 26.0°C to 28.0°C
Flammepunkt −27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Si(CH3)4
Brydningsindeks 1.3585
Mængde 100 mL
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Specifik vægtfylde 0.64
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 88.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske