Få mere at vide
Tetramethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308953 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
Artikelnummer. 10308953
Brand: Thermo Scientific Acros 268860025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-76-3
Molekylær formel C4H12Si
Molekylvægt (g/mol) 88.23
MDL nummer MFCD00008274
InChI nøgle CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC navn tetramethylsilan
SMIL C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylsilane
Navn note 99%
Smeltepunkt -99.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6400g/mL
Kogepunkt 26.0°C to 28.0°C
Flammepunkt −27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Si(CH3)4
Brydningsindeks 1.3585
Mængde 2.5 L
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Specifik vægtfylde 0.64
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 88.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske