Få mere at vide
Tetramethylsilan, 99 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205004 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10205004 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10205004 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427331000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylsilane
CAS 75-76-3
Smeltepunkt -99 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6400g/mL
Kogepunkt 26 °C til 28 °C
Flammepunkt -27 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C4H12Si
Lineær formel Si(CH3)4
Brydningsindeks 1.3585
MDL nummer MFCD00008274
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 9377
Specifik vægtfylde 0.64
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,02 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
InChI nøgle CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C
IUPAC navn tetramethylsilan
Molekylvægt (g/mol) 88.23
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Formel vægt 88.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske