Få mere at vide
Tetramethylsilan, 99,9%
Artikelnummer. 11494524
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494524 100 g 100g
11484524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13148.22
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88,23 g/mol
Tetramethylsilan bruges som byggesten i organometallisk kemi. Det fungerer som et biprodukt i produktionen af methylchlorsilaner. Det fungerer også som en forløber for siliciumdioxid eller siliciumcarbid. Den bruges som intern referencestandard til kalibrering af kemisk sigtning til 1 , 13 og 29 NMR-spektroskopi. Derudover bruges det som flybrændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethylsilan bruges som byggesten i organometallisk kemi. Det fungerer som et biprodukt i produktionen af methylchlorsilaner. Det fungerer også som en forløber for siliciumdioxid eller siliciumcarbid. Den bruges som intern referencestandard til kalibrering af kemisk sigtning til 1 , 13 og 29 NMR-spektroskopi. Derudover bruges det som flybrændstof.
Opløselighed Blandbar
med vand, ethanol, ether og de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med kold svovlsyre.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-76-3
Molekylær formel C4H12Si
Molekylvægt (g/mol) 88.23
MDL nummer MFCD00008274
InChI nøgle CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC navn tetramethylsilan
SMIL C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 26 °C til 27 °C
Kemisk navn eller materiale Tetramethylsilane
Smeltepunkt -100 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN2749
Beilstein 1696908
Flammepunkt −27 °C (−16 °F)
Merck Index 14,9229
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, æter og de fleste organiske opløsningsmidler. Ublandelig med kold svovlsyre.
Formel vægt 88.23
Procent renhed 99.9%
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.359
Tæthed 0.646