Få mere at vide
Invitrogen™ Tetramethylrhodamin Cadaverine, 5-(og-6)-(( N- (5-Aminopentyl) Amino) Carbonyl) Tetramethylrhodamin, blandede isomerer
Artikelnummer. 11573987
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. 11573987
Brand: Invitrogen™ A1318
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tetramethylrhodamin Cadaverine, 5-(og-6)-(( N- (5-Aminopentyl) Amino) Carbonyl) Tetramethylrhodamin, blandede isomerer
Den primære alifatiske amin af tetramethylrhodamin-cadaverin kan reversibelt kobles til aldehyder og ketoner for at danne en Schiff-base - som kan reduceres til et generere stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ). Carboxylsyrer af proteiner og andre vandopløselige biopolymerer kan kobles til dette molekyle i vandig opløsning ved hjælp af vandopløselige carbodiimider såsom EDAC (E2247). Dette materiale består af 5- og 6-isomeren. Se venligst strukturen for yderligere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Produkttype Tetramethylrhodamin Cadaverine
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Carboxylsyre, keton, aldehyd
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Amine, Cadaverine
Etiket eller farvestof TMR (Tetramethylrhodamin)
Etikettype Klassiske farvestoffer