Få mere at vide
Invitrogen™ Tetramethylrhodamin-5-iodoacetamid dihydroiodid (5-TMRIA), enkelt isomer
Artikelnummer. 11550786
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 11550786
Brand: Invitrogen™ T6006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tetramethylrhodamin-5-iodoacetamid dihydroiodid (5-TMRIA), enkelt isomer
Det thiol-reaktive tetramethylrhodamin-5-iodoacetamid dihydroiodid (5-TMRIA) kan bruges til at kunne bruges til at skabe lys orange-rød-fluorescerende biokonjugater med excitations-/emissionsmaksima∼ 555/580.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Produkttype Tetramethylrhodamin-5-iodacetamid dihydroiodid
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Thiol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Alkylhalogenid, jodacetamid
Etiket eller farvestof Rhodamin-isomerer, TMR (Tetramethylrhodamin)
Etikettype Klassiske farvestoffer
Emission 580
Excitation 555