Få mere at vide
Tetramethylpyrazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine |
| CAS | 1124-11-4 |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Pyrazine','2,3,5,6-tetramethyl-, Pyrazine','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, BS factor, Chuanxingzine, Ligustrazin, Ligustrazine, NSC 36080, NSC 46451, Tetramethylpyrazine, Tetrapyrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3 |
| SMIL | Cc1nc(C)c(C)nc1C |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetramethylpyrazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.19 |
| Formel vægt | 136.1 |