Få mere at vide
Tetramethylfosfoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30456454
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30456454 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30456454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT890280100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylphosphonium Bromide
CAS 4519-28-2
Molekylær formel C4 H12 P . Br
Mængde 100 mg
Synonym Phosphonium','tetramethyl-','bromide (8CI','9CI), Tetramethylphosphonium bromide (7CI), NSC 617067
InChI formel InChI=1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].C[P+](C)(C)C
IUPAC navn tetramethylfosfanium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 171.016
Formel vægt 169.986