Få mere at vide
Tetramethylphosphoniumbromid, 97%
Beskrivelse
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og i kemisk forskning.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylphosphonium bromide |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 171.03 |
| Procent renhed | 98% |