Få mere at vide
Tetramethylphosphoniumbromid, 97%
Artikelnummer. 11409026
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409026 1 g 1g
11419026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17907.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.98 DKK
    500.65 DKK / 1g
    Spare 55.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4519-28-2 | C4H12BrP | 171,02 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt
og i kemisk forskning.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4519-28-2
Molekylær formel C4H12BrP
Molekylvægt (g/mol) 171.02
MDL nummer MFCD00011802
InChI nøgle ZTXFOCMYRCGSMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylphosphonium bromide, tetramethylphosphanium bromide, acmc-1ai8x, ch3 4pbr, tetramethyl phosphonium bromide, phosphonium, tetramethyl-, bromide
PubChem CID 357594
IUPAC navn tetramethylphosphanium;bromid
SMIL [Br-].C[P+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylphosphonium bromide
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 171.03
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylphosphonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylphosphoni