Få mere at vide
Tetramethylol Acetylenediurea, TRC
Artikelnummer. 30132407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132407 5 g
30132848 10 g
30008477 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8897085G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5395-50-6
Molekylær formel C8 H14 N4 O6
Molekylvægt (g/mol) 262.22
Synonym Glycoluril, 1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 1,3,4,6-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, 2,4,6,8-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, 2,5-Dioxo-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazole, Cymel 1172, Fixapret 140, N,N',N' ',N' ' '-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, NSC 3319, NSC 67452, Protectol TD, Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione, Tetrakis(hydroxymethyl)acetylenediurea, Tetrakis(hydroxymethyl)acetyleneurea, Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, Tetramethylol acetylene carbamide, Tetramethylolacetylenediurea, Tetramethylolglycoluril
IUPAC navn 1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)-3a,6a-dihydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dione
SMIL OCN1C2C(N(CO)C(=O)N2CO)N(CO)C1=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H14N4O6/c13-1-9-5-6(11(3-15)7(9)17)12(4-16)8(18)10(5)2-14/h5-6,13-16H,1-4H2
Formel vægt 262.0913
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.