Få mere at vide
Tetramethylgermanium, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498756
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498756 25 g 25g
11488756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16931.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 865-52-1 | C4H12Ge | 132.77 g/mol
Ansat som en kemisk dampaflejring (CVD) forstadium til tynde film af germaniumoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendt som en kemisk dampaflejring (CVD) forstadium til tynde film af germaniumoxid.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-52-1
Molekylær formel C4H12Ge
Molekylvægt (g/mol) 132.77
MDL nummer MFCD00014843
InChI nøgle ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference
PubChem CID 70079
IUPAC navn tetramethylgermane
SMIL C[Ge](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylgermanium
Smeltepunkt -88°C
Tæthed 0.975
Kogepunkt 42°C to 44°C
Flammepunkt −37°C (−35°F)
Brydningsindeks 1.389
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 132.73
Procent renhed 98%