Få mere at vide
Tetramethylethylene, 97%
Artikelnummer. 11494624
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494624 25 g 25g
11484624 5 g 5g
11404634 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494624 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13201.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
Tetramethylethylen er et farmaceutisk mellemprodukt. Ozonolyse i ren tetramethylenethylen giver tetramethylenethylenepoxid som produkt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethylethylen er et farmaceutisk mellemprodukt. Ozonolyse i ren tetramethylenethylen giver tetramethylenethylenepoxid som produkt.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,071
g/L)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-79-1
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.162
MDL nummer MFCD00008897
InChI nøgle WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
PubChem CID 11250
IUPAC navn 2,3-dimethylbut-2-en
SMIL CC(=C(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylethylene
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 0.705
Kogepunkt 72°C to 73°C
Flammepunkt −17°C (1°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.412
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1361357
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.071g/L)
Formel vægt 84.16
Procent renhed 97%