Få mere at vide
Tetramethylensulfoxid, 97%
Artikelnummer. 10306500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306500 25 g Glasflaske 25g
10260972 5 g Glasflaske 5g
10285040 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10306500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138440250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1600-44-8
Molekylær formel C4H8OS
Molekylvægt (g/mol) 104.17
MDL nummer MFCD00005477
InChI nøgle ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
PubChem CID 1128
IUPAC navn thiolan 1-oxid
SMIL C1CCS(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylene sulfoxide
Navn note 98+%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 235,0 °C til 237,0 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5180 til 1,5220
Mængde 25 g
Fieser 01,1145
Specifik vægtfylde 1.15
Formel vægt 104.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske