Få mere at vide
Tetramethylene sulfoxide, 97%
Artikelnummer. 10285040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10285040
Brand: Thermo Scientific Acros 138441000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1600-44-8
Molekylær formel C4H8OS
Molekylvægt (g/mol) 104.17
MDL nummer MFCD00005477
InChI nøgle ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
PubChem CID 1128
IUPAC navn thiolan 1-oxid
SMIL C1CCS(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylene sulfoxide
Navn note 98+%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 235.0°C to 237.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5180 to 1.5220
Mængde 100 g
Fieser 01,1145
Specifik vægtfylde 1.15
Formel vægt 104.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske