Få mere at vide
Tetramethylensulfon, 99+%
Artikelnummer. 11914561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11914561 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10225000 250 mL Glasflaske 250ml
10627943 1 L Glasflaske 1 L
15129183 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11914561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138430025
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-33-0
Molekylær formel C4H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 120.17
MDL nummer MFCD00005484
InChI nøgle HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
IUPAC navn thiolan 1,1-dioxid
SMIL O=S1(=O)CCCC1
Spécification
Kemisk navn eller materiale Tetramethylene sulfone
Smeltepunkt 27.4°C to 27.8°C
Farve Gul
Tæthed 1.2600g/mL
Kogepunkt 285.0°C
Flammepunkt 165°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4820 to 1.4850
Mængde 2.5 L
Beilstein 17,I,5
Fieser 01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Merck Index 15,9085
Specifik vægtfylde 1.26
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
Viskositet 10.34 mPa.s (30°C)
Formel vægt 120.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske efter smeltning
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylene sulfone
Mention d'avertissement
  • Advarsel||Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Mention de danger
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Conseils de prudence
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.