Få mere at vide
Tetramethyldisilazane, 97%
Artikelnummer. 11466837
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466837 10 g 10g
11476837 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14304.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15933-59-2 | C4H13NSi2 | 131.325 g/mol
Tetramethyldisilazan bruges som et gaskromatografisk derivatiseringsreagens. Yderligere reagerer det med phenol for at fremstille dimethylphenoxysilan. Derudover bruges det i elektroniske, polymere og farmaceutiske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethyldisilazane bruges som et gaskromatografisk derivatiseringsreagens. Yderligere reagerer det med phenol for at fremstille dimethylphenoxysilan. Derudover bruges det i elektroniske, polymere og farmaceutiske industrier.
Opløselighed Blandbar med
almindelige organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15933-59-2
Molekylær formel C4H13NSi2
Molekylvægt (g/mol) 131.325
MDL nummer MFCD00025626
InChI nøgle GJWAPAVRQYYSTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisilazane, bis dimethylsilyl amine, tetramethyldisilazane, tetramethyl disilazane, tmds, silanamine, n-dimethylsilyl-1,1-dimethyl, disilazane, 1,1,3,3-tetramethyl, c4h15nsi2, n-dimethylsilyl-1,1-dimethylsilylamine, 1,3,3-tetramethyldisilazane
PubChem CID 6327317
IUPAC navn [(dimethyl-$1^{3}-silanyl)amino]-dimethylsilicium
SMIL C[Si](C)N[Si](C)C
Tekniske data
Kogepunkt 99°C to 100°C
Kemisk navn eller materiale Tetramethyldisilazane
Mængde 10 g
FN nummer UN2924
Beilstein 741869
Flammepunkt −3°C (26°F)
Opløselighedsinformation Miscible with common organic solvents.
Formel vægt 133.34
Procent renhed 97%
Lugt Ammonia-like
Brydningsindeks 1.4055
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.768
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethyldisilazane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethyldisilazane