Få mere at vide
Tetramethylcyclopentadien, blandede isomerer, teknologi. 85%
Artikelnummer. 11328887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328887 5 g 5g
11318887 1 g 1g
11308887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038577.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 4249-10-9 | C9H14 | 122,21 g/mol
Tetramethylcyclopentadien anvendes i farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4249-10-9
Molekylær formel C9H14
Molekylvægt (g/mol) 122.21
MDL nummer MFCD00145385
InChI nøgle VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetramethylcyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, 1,2,3,4-tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, tetramethyl cyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, mixed isomers, pubchem15072, acmc-1an6q, 1,3-cyclopentadiene, tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-2,4-diene
PubChem CID 138163
IUPAC navn 1,2,3,4-tetramethylcyclopenta-1,3-dien
SMIL CC1=C(C(=C(C1)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylcyclopentadiene
Navn note Blandede isomerer
Farve Farveløs
Tæthed 0.808 g/mL
Kogepunkt 55 °C til 59 °C (13 mmHg)
Flammepunkt 42 °C (108 °F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Ikke blandet med materie.
Formel vægt 122.21
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske