Få mere at vide
Tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 99%
Artikelnummer. p-7023169
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11477757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16297.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 933-52-8 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Tetramethyl-1,3-cyclobutandion bruges som kemikalie til life science forskning. Det bruges også til at fremstille andre kemikalier samt et kemisk og organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethyl-1,3-cyclobutandion bruges som et kemikalie til life science forskning. Det bruges også til at fremstille andre kemikalier samt et kemisk og organisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er opløseligt
i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 933-52-8
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.182
MDL nummer MFCD00001331
InChI nøgle RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 1,3-cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl, tetramethylcyclobuta-1,3-dione, 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, unii-rt4aq22ks4, 1,1,3,3-tetramethylcyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethylcyclobutanedione, dimethyl ketene dimer, rt4aq22ks4
PubChem CID 13617
IUPAC navn 2,2,4,4-tetramethylcyclobutan-1,3-dion
SMIL CC1(C(=O)C(C1=O)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylcyclobutane-1,3-dione
Smeltepunkt 112°C to 115°C
Kogepunkt 120°C to 122°C (150 mmHg)
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation It is soluble in chloroform.
Formel vægt 140.18
Procent renhed 99%