Få mere at vide
Tetramethylcyclobutan-1,3-dion, 99%
Artikelnummer. 11497757
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497757 250 g 250g
11477757 10 g 10g
11487757 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16297.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 933-52-8 | C8H12O2 | 140,182 g/mol
Tetramethyl-1,3-cyclobutandion bruges som kemikalie til life science forskning. Det bruges også til at fremstille andre kemikalier samt et kemisk og organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethyl-1,3-cyclobutandion bruges som et kemikalie til life science forskning. Det bruges også til at fremstille andre kemikalier samt et kemisk og organisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er opløseligt
i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 933-52-8
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.182
MDL nummer MFCD00001331
InChI nøgle RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 1,3-cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl, tetramethylcyclobuta-1,3-dione, 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, unii-rt4aq22ks4, 1,1,3,3-tetramethylcyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethylcyclobutanedione, dimethyl ketene dimer, rt4aq22ks4
PubChem CID 13617
IUPAC navn 2,2,4,4-tetramethylcyclobutan-1,3-dion
SMIL CC1(C(=O)C(C1=O)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylcyclobutane-1,3-dione
Smeltepunkt 112 °C til 115 °C
Kogepunkt 120 °C til 122 °C (150 mmHg)
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i kloroform.
Formel vægt 140.18
Procent renhed 99%