Få mere at vide
Tetramethylammonium Triacetoxyborohydride (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylammonium Triacetoxyborohydride |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10BO6.C4H12N/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;1-5(2,3)4/h7H,1-3H3;1-4H3/q-1;+1 |
| Formel vægt | 263.154 |