Få mere at vide
Tetramethylammoniumtriacetoxyborhydrid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458538 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13458538 50 g 50g
13448538 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13458538 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392850500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109704-53-2 | C10H22BNO6 | 263.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109704-53-2
Molekylær formel C10H22BNO6
Molekylvægt (g/mol) 263.10
MDL nummer MFCD00012196
InChI nøgle LCFZZOGKVOTFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylammonium triacetoxyborohydride, me4nhb oac 3, me4n aco 3bh;, me4nb oac 3h;, me4n bh oac 3;, ch3 4nhb oac ;, me4n ch3co2 3bh;, tetramethylammonium triacetoxyhydroborate, tetramethylammonium triacetoxyborohydride;, bis acetyloxy boranuidyl acetate; tetramethylazanium
PubChem CID 10858300
IUPAC navn tetramethylazanium;triacetyloxybor(1-)
SMIL C[N+](C)(C)C.CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Smeltepunkt 95.0°C to 98.0°C
Analyseprocentområde 90+%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formel vægt 263.1
Procent renhed 90+%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.