missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetramethylammoniumtetrafluoroborat, TRC

Artikelnummer. 30455104
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30455104 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8898682.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 661-36-9
Molekylær formel C4H12BF4N
Mængde 2.5 g
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Ammonium compounds','substituted','tetramethyl-','tetrafluoroborate (7CI), Ammonium','tetramethyl-','tetrafluoroborate(1-) (8CI), Borate(1-)','tetrafluoro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tetramethylammonium fluoroborate (6CI), [Me4N][BF4], Tetramethylammonium tetrafluoroborate, Tetramethylammonium tetrafluoroborate(1-)
InChI formel InChI=1S/C4H12N.BF4/c1-5(2,3)4;2-1(3,4)5/h1-4H3;/q+1;-1
SMIL C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn tetramethylazanium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 160.95
Formel vægt 161.0999
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.