Få mere at vide
Tetramethylammoniumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30457118
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30457118 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30457118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT889868250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 661-36-9
Molekylær formel C4H12BF4N
Mængde 250 mg
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Ammonium compounds','substituted','tetramethyl-','tetrafluoroborate (7CI), Ammonium','tetramethyl-','tetrafluoroborate(1-) (8CI), Borate(1-)','tetrafluoro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tetramethylammonium fluoroborate (6CI), [Me4N][BF4], Tetramethylammonium tetrafluoroborate, Tetramethylammonium tetrafluoroborate(1-)
InChI formel InChI=1S/C4H12N.BF4/c1-5(2,3)4;2-1(3,4)5/h1-4H3;/q+1;-1
SMIL C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn tetramethylazanium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 160.95
Formel vægt 161.0999